Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
Marke:  Brady™ 236015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558724
  • 123.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Harz
4,5 in.
114 mm
25.4 mm
2011/65/EU und 2015/863
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer
984 ft.
300 m
1 in.
Farbband mit offenem Kern