Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
61.15 € - 298.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Harz |
Format | Farbband mit offenem Kern |
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11578714
|
Brady™
236007 |
12.7 mm | 300 m | 90 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker |
141.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11568824
|
Brady™
804472 |
12.7 mm | 70 m | 85 mm | BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker |
61.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11518724
|
Brady™
236011 |
25.4 mm | 300 m | 40 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker |
78.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11508724
|
Brady™
236010 |
25.4 mm | 300 m | 170 mm | BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker |
298.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
Farbband mit offenem Kern | |
2011/65/EU und 2015/863 |