Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
Marke: Brady™ 804472
56.81 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
3,3 in. | |
85 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 |
BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker | |
230 ft. | |
70 m | |
0,5 in. | |
Farbband mit offenem Kern |