Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
Marke: Brady™ 236007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
3.5 in. | |
90 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 |
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker | |
984 ft. | |
300 m | |
0,5 in. | |
Farbband mit offenem Kern |