Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 50 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
122.96 € - 142.04 €
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) | 50mm |
---|---|
Mesh Material | Edelstahl |
Menge | Gehäuse 1Each |
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | Konformität mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. |
Product Code | Brand | Porengröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Porengröße | Price | Quantity & Availability | |||||
11779249
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-019 |
50 μm |
122.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11784369
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-030 |
125 μm |
142.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794409
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222062 |
2mm |
135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Specifications
50mm | |
Gehäuse 1Each | |
Konformität mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. | |
25mm |
Edelstahl | |
Analysesieb | |
Edelstahl |