Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 50 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11784369
  • 142.04 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
50mm
125 μm
Konformität mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1.
25mm