missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 50 mm Durchmesser x 25 mm Höhe

Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-019

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11779249

  • 122.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
50mm
50 μm
Konformität mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1.
25mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote