Learn More
5-Methyl-2-Phenyl-2H-1,2,3-Triazol-4-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
32.20 € - 203.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 36401-55-5 |
---|---|
Summenformel | C10H8ClN3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.64 |
MDL-Nummer | MFCD00052545 |
InChI-Schlüssel | UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride |
PubChem CID | 2776447 |
IUPAC-Name | 5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride |
SMILES | CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10426652
|
Thermo Scientific Maybridge
CC16202CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
32.20 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10039211
|
Thermo Scientific Maybridge
CC16202DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | ||||||
10061474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC16202DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
203.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
36401-55-5 | |
221.64 | |
UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N | |
2776447 | |
CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1 |
C10H8ClN3O | |
MFCD00052545 | |
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride | |
5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride |
Spezifikation
5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride | |
97% | |
MFCD00052545 | |
UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N | |
5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride | |
2776447 | |
97% |
36401-55-5 | |
C10H8ClN3O | |
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride | |
CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1 | |
221.64 | |
221.65 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Methyl-2-Phenyl-2H-1,2,3-Triazol-4-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™