Learn More
5-Methyl-2-Phenyl-2H-1,2,3-Triazol-4-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10061474
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 36401-55-5
Summenformel C10H8ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
MDL-Nummer MFCD00052545
InChI-Schlüssel UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
PubChem CID 2776447
IUPAC-Name 5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 221.65
Reinheit (%) 97%