Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
Marke: Applied Biosystems™ 450017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Benutzerdefinierte 5'-markierte Primer sind ideal für Anwendungen wie Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Wählen Sie zwischen FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als fluoreszierende 5'-Marker. Oligos sind entsalzt; HPLC-Aufreinigung ist ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Kundenspezifische 5' markierte Primer, 300,000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter-Farbstoff, 12 Monate Haltbarkeit, entsalzt, Option der HPLC-Aufreinigung in größerem Maßstab, Lagerung bei –20 °C, zur Verwendung für Fragmentanalyse | |
1,524 m | |
FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC | |
300.000 pmol | |
Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR |
Kundenspezifischer PRISM Primer | |
Raumtemperatur | |
5'-Etikett | |
Entsalzt, HPLC | |
Lösung oder getrocknet |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo > 300,000 pmol