Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Highly selective A1 agonist
1200.00 €
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Molekulargewicht 379.84
Hemmstoffe (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18044902
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3576/10
10 mg N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18004542
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
3576/50
50 mg
1200.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Highly selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.51, 1290, 1340 and 2740 nM at A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Reverses formaline-induced nocifensive behavior in mice; antinociceptive.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
379.84
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke