Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Highly selective A1 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3576/10
229.30 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18044902
  • 283.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA is a highly selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.51, 1290, 1340 and 2740 nM at A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Reverses formalin-induced nocifensive behavior in mice; antinociceptive.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
10 mg
379.84
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke