Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Highly selective A1 agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 3576/50
970.33 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA is a highly selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.51, 1290, 1340 and 2740 nM at A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Reverses formalin-induced nocifensive behavior in mice; antinociceptive.Spezifikation
>98% | |
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA | |
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA |
50 mg | |
379.84 |
Nur für Forschungszwecke