Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ Streifenplatten
Streifenplatten mit unnbehandelter Oberfläche für maximale Rückgewinnung und minimale Kreuzkontamination
Marke: BRAND™ 782301
667.31 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mittlere Bindung und nicht steril
- Transparent mit flachem Boden
- Mit und ohne Raster
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Mit Raster: Einzelne Streifen können von der Platte entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen können in 8 einzelne Gefäße unterteilt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.
Ohne Raster: Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden, aber die Streifen sind nicht teilbar.
Anwendungen:
Besonders geeignet für homogene Assays, Screening und Lagerung.
Spezifikation
Ja | |
1 x 8 | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
350 μl | |
100/Pckg. |
Streifenplatte | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
8 | |
Unbehandelt | |
Flacher Boden (F-Well) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
4Stunden
7Minuten
7Sekunden
15