Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.76 € - 363.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-43-4 |
---|---|
Summenformel | C7H7Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.58 |
MDL-Nummer | MFCD00000631 |
InChI-Schlüssel | NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n |
PubChem CID | 7810 |
ChEBI | CHEBI:34401 |
IUPAC-Name | 1-Chlor-4-Methylbenzol |
SMILES | CC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10562161
|
Thermo Scientific Acros
150210050 |
5 mL | Glasflasche | N/A | |||||
10229313
|
Thermo Scientific Acros
150210250 |
25 mL | Glasflasche |
25.53 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10086003
|
Thermo Scientific Acros
150211000 |
100 mL | Glasflasche |
60.60 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10306460
|
Thermo Scientific Acros
150210010 |
1 L | Glasflasche |
363.81 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-43-4 | |
126.58 | |
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N | |
7810 | |
1-Chlor-4-Methylbenzol |
C7H7Cl | |
MFCD00000631 | |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n | |
CHEBI:34401 | |
CC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Spezifikation
4-Chlorotoluene | |
106-43-4 | |
100.0 | |
162.0°C | |
Flüssig | |
97.5% min. (GC) | |
C7H7Cl | |
MFCD00000631 | |
15, 2175 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether | |
CC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
126.58 | |
CHEBI:34401 | |
98% |
6.0°C to 8.0°C | |
97.5 | |
1.0700g/mL | |
Echt | |
1.5190 to 1.5210 | |
1.07 | |
CH3C6H4Cl | |
05, 292 | |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n | |
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N | |
1-Chlor-4-Methylbenzol | |
7810 | |
126.59 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
:Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Hautreizung:
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-397-