Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorotoluene |
Schmelzpunkt | 6.0°C to 8.0°C |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.0700g/mL |
Siedepunkt | 162.0°C |
Menge | 1 L |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |