Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229313
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-43-4
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000631
InChI-Schlüssel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorotoluene
Schmelzpunkt 6.0°C to 8.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Menge 25 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5190 to 1.5210
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.07
Strukturformel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%