Learn More
(4-Chlorphenyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
9.80 € - 28.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 873-76-7 |
---|---|
Summenformel | C7H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.582 |
MDL-Nummer | MFCD00004652 |
InChI-Schlüssel | PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120 |
PubChem CID | 13397 |
IUPAC-Name | (4-Chlorphenyl)methanol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CO)Cl |
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
873-76-7 | |
142.582 | |
PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N | |
13397 | |
C1=CC(=CC=C1CO)Cl |
C7H7ClO | |
MFCD00004652 | |
4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120 | |
(4-Chlorphenyl)methanol |
Spezifikation
(4-Chlorophenyl)methanol | |
97.0 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
ClC6H4CH2OH | |
4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120 | |
C1=CC(=CC=C1CO)Cl | |
142.582 | |
142.58 |
873-76-7 | |
97% | |
C7H7ClO | |
MFCD00004652 | |
PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N | |
(4-Chlorphenyl)methanol | |
13397 | |
97% |