Learn More
(4-Chlorphenyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | (4-Chlorophenyl)methanol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | ClC6H4CH2OH |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 142.58 |
Reinheit (%) | 97% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido