Learn More
(4-Chlorphenyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275334
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 873-76-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00004652
InChI-Schlüssel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2OH
Menge 10 g
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 97%