Learn More
4-Brom-N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
91.82 € - 363.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 56661-32-6 |
---|---|
Summenformel | C14H9BrF3NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 344.131 |
MDL-Nummer | MFCD00421306 |
InChI-Schlüssel | URMINAWTHPPDQD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, benzamide, 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl, 4-bromophenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide |
PubChem CID | 788568 |
IUPAC-Name | 4-brom-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamid |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(F)(F)F |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
HinweiseIn einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
56661-32-6 | |
344.131 | |
URMINAWTHPPDQD-UHFFFAOYSA-N | |
788568 | |
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(F)(F)F |
C14H9BrF3NO | |
MFCD00421306 | |
4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, benzamide, 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl, 4-bromophenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide | |
4-brom-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamid |
Spezifikation
4-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide | |
C14H9BrF3NO | |
4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, benzamide, 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl, 4-bromophenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide | |
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(F)(F)F | |
344.131 | |
344.13 | |
Fest |
56661-32-6 | |
MFCD00421306 | |
URMINAWTHPPDQD-UHFFFAOYSA-N | |
4-brom-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamid | |
788568 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen