Learn More
4-Brom-N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413936
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56661-32-6
Summenformel C14H9BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 344.131
MDL-Nummer MFCD00421306
InChI-Schlüssel URMINAWTHPPDQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, benzamide, 4-bromo-n-3-trifluoromethyl phenyl, 4-bromophenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
PubChem CID 788568
IUPAC-Name 4-brom-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Menge 100 mg
Formelmasse 344.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest