Learn More
4-Brom-N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
Menge | 500 mg |
Formelmasse | 344.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |