Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Zubehör der TR-Serie, Gurte
Für die Verwendung mit TR-300 Serie PARP
38.00 € - 108.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Produkttyp | Förderband |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TR-300 Versaflo™ und Speedglas™ luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte |
Produktcode | Marke | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11783906
|
3M™
7100006958 |
Polyester | 72,8 in. | 185 cm | Arbeitsumgebung mit Standardaufgaben |
38.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11793906
|
3M™
7000103972 |
Leder | 51,9 in. | 132 cm | Ideal für Bereiche, in denen heiße Partikel vorhanden sein können |
83.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11703916
|
3M™
7000103973 |
Vinyl | 62,2 in. | 158 cm | Umgebung mit schweren Arbeitsaufgaben |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Der TR-325 ist ein wirtschaftliches, anwenderfreundliches Gewebeband für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
- Der TR-326 ist ein strapazierfähiger Lederriemen für den Einsatz mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR und dem Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
- Der TR-327 ist ein komfortabler, leicht zu reinigender Vinylriemen für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Förderband | |
TR-300 Versaflo™ und Speedglas™ luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte |