Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Zubehör der TR-Serie, Gurte
Artikelnummer. 11703916
Click to view available options
Material:
Leder
Polyester
Vinyl
Länge (angloamerikanisch):
51,9 in.
62,2 in.
72,8 in.
Länge (metrisch):
132 cm
158 cm
185 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Arbeitsumgebung mit Standardaufgaben
Ideal für Bereiche, in denen heiße Partikel vorhanden sein können
Umgebung mit schweren Arbeitsaufgaben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11703916
Marke: 3M™ 7000103973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit TR-300 Serie PARP
  • Der TR-325 ist ein wirtschaftliches, anwenderfreundliches Gewebeband für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • Der TR-326 ist ein strapazierfähiger Lederriemen für den Einsatz mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR und dem Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • Der TR-327 ist ein komfortabler, leicht zu reinigender Vinylriemen für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Vinyl
Produkttyp Förderband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgebung mit schweren Arbeitsaufgaben
Zur Verwendung mit (Geräte) TR-300 Versaflo™ und Speedglas™ luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte
Modell TR-327
Länge (angloamerikanisch) 62,2 in.
Länge (metrisch) 158 cm