Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Zubehör der TR-Serie, Gurte
Für die Verwendung mit TR-300 Serie PARP
Marke: 3M™ 7100006958
22.70 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der TR-325 ist ein wirtschaftliches, anwenderfreundliches Gewebeband für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
- Der TR-326 ist ein strapazierfähiger Lederriemen für den Einsatz mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR und dem Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
- Der TR-327 ist ein komfortabler, leicht zu reinigender Vinylriemen für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Förderband | |
TR-300 Versaflo™ und Speedglas™ luftreinigende Gebläse-Atemschutzgeräte | |
72,8 in. |
Polyester | |
Arbeitsumgebung mit Standardaufgaben | |
TR-325 | |
185 cm |