Learn More
3M™ Ethylenoxid-Monitor
Keine Batterien, Schläuche, Pumpen oder Geräte zum Kalibrieren
Marke: 3M™ 7000051749
Beschreibung
Ideal für chemische, medizinische und pharmazeutische Labors.
- Empfindlichkeit von 0.24 ppm-Stunden
- Obere Expositionsgrenze von 600 ppm-Stunden
- Nur als Monitor oder mit Prepaid-Analyse erhältlich
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Compliance
Erfüllt die OSHA-Genauigkeitsanforderungen.
Spezifikation
Ideal für chemische, medizinische und pharmazeutische Labors | |
Ethylenoxid | |
Nur Ethylenoxid-Monitor |
OSHA | |
600 ppm/Stunde | |
3551 |