Learn More
Fisherbrand™ Mini-Elektrophoresesystem
Gel eingießen, Kontraststreifen einführen und auf Start drücken. Das Fisherbrand™ Mini-Elektrophoresesystem ist ideal für den persönlichen Gebrauch, kleine Labors oder den Unterrichtsraum und beinhaltet Gel Takes, Gieß-Sets und ein Netzteil.
Marke:  Fisherbrand™ E2102-F-E
Artikelnummer. 15530340
  • 682.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Gelbox-Netzteil und zwei Gieß-Sets
  • Schnelles und einfaches Gelgießen
  • Keine Klammern oder Abstandshalter erforderlich
  • Kompakte Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Sicherheitsdeckel mit Verriegelung, zwei Gieß-Sets
190 x 130 x 55 mm
50/60 Hz
Eins: 105 x 60 mm, Zwei: 50 x 60 mm
230 ml
115 oder 230 V, 50/60 Hz
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Elektrophoresesystem >