Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
Marke:  Thermo Scientific™ 35005-104030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11528410
Beschreibung
Beschreibung
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabile Form 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
1 bis 14
120 m²/g
L109
Poröser Graphitkohlenstoff
Mixed-Mode
4 mm
5 μm
250 Å
105 °C
Poröser Graphitkohlenstoff
100%
Normal- und Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm > 4 mm ID x 100 mm L