Learn More
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12903665 Alle ansehen Econix Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
6 l
30 L
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12903665
Marke: Econix™ BEXBB2YL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie die Econix™ 30 l Bio-bin™ Papierbehälter für biologische Gefahrenstoffe, um infektiöse, nicht-scharfe Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Zertifizierung/Konformität UN3291.
Verschlusstyp Temporär und permanent
Bauweise/Design Platzsparend flach zusammenklappbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Ja
Höhe (metrisch) 260 mm
Länge (metrisch) 160 mm
Menge 100/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 160 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Infektiöse Abfälle
Material Pappe
Produkttyp Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände