Learn More
Fisherbrand™ 3-lagige sterile Gesichtsmasken
Artikelnummer. p-9818002 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
17 cm
23 cm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 17307299
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sterile 3-lagige Gesichtsmasken aus Polyethylen-Lochfolie und PTFE (Polytetrafluorethylen).
  • Hergestellt aus einer Kombination aus plissiertem durchsichtigem, Polyethylen-Film und PTFE (Polytetrafluorethylen) mit weichen Bindfäden
  • Gemäß ISO-Norm 13485:2016 hergestellt
  • Zertifizierte Sterilität
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Modell Plissiert mit Bändern
Zertifizierung/Konformität Die Masken werden in einer ISO 13485-zertifizierten Umgebung strengstens getestet und hergestellt. Die Tests werden von einem unabhängigen Kontrolllabor validiert. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG und keine persönliche Schutzausrüstung im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/425. Jede Charge wird nach ISO 11137 sterilisiert und weist einen Sterilisierungsvertrauensgrad von SAL 10-6 gemäß ISO 11137-2:2013 auf.
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur zur industriellen Nutzung
Länge (metrisch) 23 cm