Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9402151
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10105380
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte, einheitliche Oberfläche verhindert Flüssigkeitsansammlung
  • Volumen reicht von 0.2 μl bis 10 ml
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Zu den Packungsoptionen gehören Gestelle, Beutel, Schachteln, Groß- und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur entsprechenden Finnpipette
  • Die Farbcodierung gilt nur für das Gestell und die Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-zertifiziert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 10 ml, ohne Filter, nicht steril, Schüttgut
Ungefiltert
Rot
6 in.
Bulk
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Zertifizierte Qualität
10 ml
Unsteril
Finntip 10 ml
15 cm
Rot
FinnTip™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen > Finntip™ Pipettenspitzen; Volumen: 1 bis 10 ml; Farbcode: Rot; Sterilität: Nicht steril; Einheitengröße: Packung mit 100 Spitzen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.