Learn More
Fisherbrand™ 3-lagige sterile Gesichtsmasken
Sterile 3-lagige Gesichtsmasken aus Polyethylen-Lochfolie und PTFE (Polytetrafluorethylen).
Marke:  Fisherbrand™ 12-891-00223
162.47 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17307299
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einer Kombination aus plissiertem durchsichtigem, Polyethylen-Film und PTFE (Polytetrafluorethylen) mit weichen Bindfäden
  • Gemäß ISO-Norm 13485:2016 hergestellt
  • Zertifizierte Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Steril
Die Masken werden in einer ISO 13485-zertifizierten Umgebung strengstens getestet und hergestellt. Die Tests werden von einem unabhängigen Kontrolllabor validiert. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG und keine persönliche Schutzausrüstung im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/425. Jede Charge wird nach ISO 11137 sterilisiert und weist einen Sterilisierungsvertrauensgrad von SAL 10-6 gemäß ISO 11137-2:2013 auf.
Nur zur industriellen Nutzung
Weiß
Plissiert mit Bändern
Ja
23 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3-lagige sterile Gesichtsmasken >