Learn More
3-Fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337256
3-Fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337256
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11337256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09152.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-07-5
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00000670
InChI-Schlüssel SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74376
IUPAC-Name 3-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5285
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636610
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10191451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09152.14,L09152.06
Chargennummer10147842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09152.14,L09152.06
Chargennummer10167693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09152.14,L09152.06
Chargennummer10197234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09152.14,L09152.06
Chargennummer10211807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09152.14,L09152.06
Name des Produkts
3-Fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >