Learn More
3-Chlorperoxybenzoesäure, 70-75 %, Rest 3-Chlorbenzoesäure und Wasser, Thermo Scientific Chemicals
3-Chloroperoxybenzoesäure, 70–75 %, C7H5ClO3, CAS-Nummer-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Marke: Thermo Scientific Acros 255791000
99.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
3-Chloroperoxybenzoic Acid | |
937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | |
75.0, 30.0, 30.0 | |
Weiß | |
di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) | |
C7H5ClO3 | |
MFCD00002127 | |
3106 | |
01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 | |
0.56 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone | |
OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 | |
172.56 | |
CHEBI:52091 | |
70-75% |
70 - 75% | |
70.0, 25.0, 25.0 | |
92.0°C to 94.0°C | |
0.5600g/mL | |
Kunststoffflasche | |
ClC6H4CO3H | |
100 g | |
09,IV,972 | |
15,2154 | |
3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid | |
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlorbenzecarboperoxsäure | |
70297 | |
172.57 | |
Feuchtes Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- 3-Chloroperoxybenzoic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Organisches Peroxid Typ C & D
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2624829301 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 255795000,255791000,255790010,255790250 |
A0469481 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 255795000,255791000,255790010,255790250 |
2624829601 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 255795000,255791000,255790010,255790250 |
2624829801 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 255795000,255791000,255790010,255790250 |
2623802001 | Analysenzertifikat | 06/08/2024 | 255795000,255791000,255790010,255790250 |