Learn More
3-Dimethylamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.20 € - 309.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3179-63-3 |
---|---|
Summenformel | C5H13NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.17 |
MDL-Nummer | MFCD00002945 |
InChI-Schlüssel | PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol |
PubChem CID | 76646 |
IUPAC-Name | 3-(dimethylamino)propan-1-ol |
SMILES | CN(C)CCCO |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen3-Dimethylamino-1-Propanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
3179-63-3 | |
103.17 | |
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N | |
76646 | |
CN(C)CCCO |
C5H13NO | |
MFCD00002945 | |
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol | |
3-(dimethylamino)propan-1-ol |
Spezifikation
3-Dimethylamino-1-propanol | |
-35°C | |
162°C to 164°C | |
C5H13NO | |
1.436 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
It is miscible with water. | |
CN(C)CCCO | |
103.17 | |
103.16 |
3179-63-3 | |
0.88 | |
54°C (129°F) | |
(CH3)2N(CH2)3OH | |
MFCD00002945 | |
1732032 | |
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol | |
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N | |
3-(dimethylamino)propan-1-ol | |
76646 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318-H226-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-659-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UB3155000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
RUO – Research Use Only