Learn More
3-Dimethylamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425163
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Dimethylamino-1-Propanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3179-63-3
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00002945
InChI-Schlüssel PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)propan-1-ol
SMILES CN(C)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-propanol
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Strukturformel (CH3)2N(CH2)3OH
Brechungsindex 1.436
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1732032
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 99%