Learn More
3-Chlor-2,6-Dimethylanilin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
21.86 € - 65.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS 72725-98-5
Summenformel C8H11Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 192.083
MDL-Nummer MFCD02683075
InChI-Schlüssel WNBACZJGRRMILU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline hcl, 3-chloro-2,6-xylidine hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethyl aniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12448951
IUPAC-Name 3-Chlor-2,6-dimethylanilin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11404907
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21851.06
5 g
21.86 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11414907
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21851.14
25 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72725-98-5
192.083
WNBACZJGRRMILU-UHFFFAOYSA-N
12448951
CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N.Cl
C8H11Cl2N
MFCD02683075
3-chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline hcl, 3-chloro-2,6-xylidine hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethyl aniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline-hydrogen chloride 1/1
3-Chlor-2,6-dimethylanilin;hydrochlorid
Spezifikation
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
72725-98-5
MFCD02683075
WNBACZJGRRMILU-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-2,6-dimethylanilin;hydrochlorid
12448951
99%
∼240°C (decomposition)
C8H11Cl2N
3-chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline hcl, 3-chloro-2,6-xylidine hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethyl aniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline-hydrogen chloride 1/1
CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N.Cl
192.083
192.09
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen