missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-2,6-Dimethylanilin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11404907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 72725-98-5
Summenformel C8H11Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 192.083
MDL-Nummer MFCD02683075
InChI-Schlüssel WNBACZJGRRMILU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline hcl, 3-chloro-2,6-xylidine hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethyl aniline hydrochloride, 3-chloro-2,6-dimethylaniline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12448951
IUPAC-Name 3-Chlor-2,6-dimethylanilin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 192.09
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'