Learn More
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10021544
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021544
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10021544
Marke: Thermo Scientific Acros 426720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16777-87-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.20
MDL-Nummer MFCD00074850
InChI-Schlüssel ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140135
IUPAC-Name 3,3-Dieoxypropan-1-ol
SMILES CCOC(CCO)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Diethoxy-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9410g/mL
Siedepunkt 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Menge 1 g
Relative Dichte 0.941
Synonym 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer339873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number426720010,426720050
Chargennummer344981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number426720010,426720050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >