Learn More
Dimethoxymethan, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498250
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-87-5
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00008495
InChI-Schlüssel NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC-Name Dimethoxymethan
SMILES COCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethoxymethane
Schmelzpunkt -105.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 41.0°C to 42.0°C
Flammpunkt −18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2(OCH3)2
Brechungsindex 1.3525 to 1.3545
Menge 1 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Merck Index 15, 6086
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viskosität 3.25 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxymethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.