Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Bouillon (granulierte Medien)
Wird für das Wachstum und die Kultivierung von Mikroorganismen im Labor verwendet und umfasst E. coli, Bakteriophagen und andere Bakterienstämme
77.30 € - 635.00 €
Spezifikation
Form Fest
Medientyp Dehydriertes 2XYT
Produkttyp Microbiology Media
Zusammensetzung Caseinpepton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15420685
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP9743-2
2 kg Poly-Eimer Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15430675
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP9743-500
500 g Poly-Flasche
77.30 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15430685
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP9743-5
5 kg Poly-Eimer
635.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Granulierte Medien
  • Formulierung pro Liter: Casein-Pepton [91079-40-2] 16 g, Hefeextrakt [8013-01-2] 10 g, Natriumchlorid [7647-14-5] 5 g
  • Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Dehydriertes 2XYT
Microbiology Media
Caseinpepton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l