Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Bouillon (granulierte Medien)
Wird für das Wachstum und die Kultivierung von Mikroorganismen im Labor verwendet und umfasst E. coli, Bakteriophagen und andere Bakterienstämme
Marke: Fisher BioReagents™ BP9743-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Granulierte Medien
- Formulierung pro Liter: Casein-Pepton [91079-40-2] 16 g, Hefeextrakt [8013-01-2] 10 g, Natriumchlorid [7647-14-5] 5 g
- Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Fest | |
Mikrobiologische Medien | |
Poly-Flasche |
Dehydriertes 2XYT | |
Caseinpepton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l | |
500 g |