Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Bouillon (granulierte Medien)
Wird für das Wachstum und die Kultivierung von Mikroorganismen im Labor verwendet und umfasst E. coli, Bakteriophagen und andere Bakterienstämme
Marke:  Fisher BioReagents™ BP9743-2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15420685
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Granulierte Medien
  • Formulierung pro Liter: Casein-Pepton [91079-40-2] 16 g, Hefeextrakt [8013-01-2] 10 g, Natriumchlorid [7647-14-5] 5 g
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Microbiology Media
Poly-Eimer
Dehydriertes 2XYT
Caseinpepton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
2 kg