Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ 25 mm-Beschriftungsband
Sicher für die Verwendung in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen. Roland Vetter Laborbedarf™ farbcodiertes Beschriftungsband kann mit Markern, Kugelschreibern, Filzstiften und sogar Bleistift beschriftet werden.
Marke: Roland Vetter Laborbedarf™ ST-100-6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperatur -20 bis +121 °C.
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Blau | |
Rolle | |
Beschriftungsband | |
25 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Roland Vetter Laborbedarf™ 25 mm-Beschriftungsband > Farbe: Blau; Größe: 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur