Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ 25 mm-Beschriftungsband
Sicher für die Verwendung in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen. Roland Vetter Laborbedarf™ farbcodiertes Beschriftungsband kann mit Markern, Kugelschreibern, Filzstiften und sogar Bleistift beschriftet werden.
36.35 € - 40.05 €
Spezifikation
Format Rolle
Produkttyp Beschriftungsband
Größe (metrisch) 25 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11720454
Unterlagen ansehen
Roland Vetter Laborbedarf™
ST-100-4
Rot 25 mm
36.35 €
55 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11740454
Unterlagen ansehen
Roland Vetter Laborbedarf™
ST-100-6
Blau 25 mm
40.05 €
55 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperatur -20 bis +121 °C.
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
Rolle
Beschriftungsband
25 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Roland Vetter Laborbedarf™ 25 mm-Beschriftungsband