Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe.
Marke: Macherey-Nagel™ 740400.500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entnehmen Sie zuerst die Probe und erst später die RNA
- Schützen Sie Ihre Zell- und Gewebeproben vor RNA-Abbau
- Kompatibel mit den meisten RNA-Isolierungsmethoden, einschließlich NucleoSpin und NucleoMagRNA Kits sowie NucleoZOL
Spezifikation
≤ 24 Stunden bei 37 °C, ≤ 7 Tage bei 18 bis 25 °C, ≤ 1 Monat bei 4 °C, langfristig bei -20 °C oder niedriger | |
Sicherer Transport von stabilisierten Zell- und Gewebeproben ohne Trockeneis für die anschließende RNA-Isolierung | |
Typisches RIN nach RNA-Isolierung: 10 für kultivierte Säugetierzellen (z. B. HeLa); > 9 für Säugetiere | |
RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe |
Humane/tierische Zellen und Gewebe (max. 5 mm Durchmesser) | |
Erhaltung der RNA-Integrität in Zell- und Gewebeproben (Downstream-Prozesse: z. B. qRT-PCR, RNAseq, Array-Technologie usw.) | |
500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA > Menge: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur