Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 22 15 1334
Beschreibung
- 22 mm
- PE
- Kappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Blau transparent, Durchsichtig | |
Polyethylen | |
100 | |
Schnappverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/transparent ,1.3 mm dick ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur