Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 6 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 22 15 1869
888.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11829430
  • 970.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 22 mm
  • PE
  • Kappe
  • li>6 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
22 mm
Headspace
1,3 mm
Blau transparent, Durchsichtig
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 6 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/transparent, Y-Schlitz ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A