missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

Marke:  Fisherbrand™ 20 15 1805

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11805070

  • 393.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 20 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Weiß
  • Oben geschlossen
  • 20-400-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PTFE/Butyl
20 mm
Lagerung
1,3 mm
20–400
Grau, Rot, Weiß
Polypropylen
100
Schraube
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3  mm Dicke ,55° Shore A

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt